Learn More
Ammoniumlösung
Artikelnummer. 11979012
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11979012 500 ml -
11969012 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11979012 Lieferant Chem-Lab Lieferanten-Nr. CL01.0111.0500
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Enthält 1000 μg/ml NH4+. Ammoniakstandardlösung, Ion HIQU, Chem-Lab ist eine Einzelkomponentenlösung mit 2.97 g NH4Cl pro 1 l H2O.
Ammoniumstandardlösung wird als analytischer/elementarer Standard und in der Ionenchromatographie verwendet. Es wird zur Ammoniakbestimmung und zur Kalibrierung von Geräten mit Ammoniaksensoren verwendet.
Chemische Identifikatoren
CAS 12125-02-9
Summenformel ClH4N
Molekulargewicht (g/mol) 53.49
MDL-Nummer MFCD00011420
InChI-Schlüssel NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
IUPAC-Name Aminhydrochlorid
Spezifikation
Geruch Geruchsneutral
Dichte 1.00 g/ml
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 2.97 g NH4Cl je 1 l an H2O
Farbe Farblos
pH ±5
Löslichkeit löslich
SMILES N.Cl
Menge 500 ml
Formelmasse 53.49 mol