Learn More
Thermo Scientific Chemicals Quant™ Ammonium-Teststreifen
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
- Vollständig mischbar
- Flüssig
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Flüssig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reagenzien und Streifen zum Messen von 10 bis 400 ppm NH4+1 in wässriger Lösung |
| Menge | 1 Kit |
| Lagerungsbedingungen | Umgebungstemperatur |
| Typ | Vollständig mischbar |