Learn More
Ammonium Pyrrolidine Dithiocarbamate, for AAS, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | 150°C |
| CAS | 5108-96-3 |
| Farbe | Weiß |
| pH | 6 to 7 |
| Physikalische Form | Powder/Solid |
| Menge | 25 g |
| Summenformel | C5H12N2S2 |
| MDL-Nummer | 12720 |
| Formelmasse | 164.28g/mol |
| Verpackung | Plastic powder jar |