Learn More
Ammoniumpurat, rein, für den Metallnachweis, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10519760 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10519760 25 g 25 Gramm
10293270 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10519760 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. A/6200/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 3051-09-0
Summenformel C8H8N6O6
Molekulargewicht (g/mol) 284.19
MDL-Nummer 12777
InChI-Schlüssel PCCZWUCAYILEMX-UHFFFAOYSA-O
IUPAC-Name Ammonium-2,4,6-trioxo-5-[(2,4,6-trioxo-1,3-diazinan-5-yliden)amino]-1,3-diazinan-5-ide
SMILES [NH4+].O=C1NC(=O)[C-](N=C2C(=O)NC(=O)NC2=O)C(=O)N1
Spezifikation
Schmelzpunkt 300°C
Farbe Rot
Physikalische Form Pulver Feststoff
Menge 25 g
Formelmasse 284.19g/mol
Verpackung Glasgefäß