Learn More
Ammoniumphosphomolybdathydrat, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363407
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11363407 100 g 100 Gramm
11353407 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11363407 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 017984.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 54723-94-3 | H80Mo12N3O41P-6 | 1960.994 g/mol
Ammonium phosphomolybdate hydrate is used to prepare aluminosilicate-supported heteropolyacid catalysts, which finds application in the dehydration of glycerol in the gas phase to get acrolein. It is used as an inorganic ion exchanger involved in the removal of cesium from liquid wastes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54723-94-3
Summenformel H80Mo12N3O41P-6
Molekulargewicht (g/mol) 1960.994
MDL-Nummer MFCD00036312
InChI-Schlüssel BIQVMZMYTFVCJZ-UHFFFAOYSA-H
Synonym ammonium phosphomolybdate hydrate
PubChem CID 131664298
IUPAC-Name Azan;Molybdän;Trihydroxid;Phosphat;Tetratriacontahydrat
SMILES N.N.N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[OH-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium phosphomolybdate hydrate
Schmelzpunkt (decomposition)
Farbe Gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Strukturformel (NH4)3PO4·12MoO3·xH2O (x≈3)
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 1876.35 (Anhydrous)
Güte Reagenz
Dichte 3.15 g/mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium phosphomolybdate hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium phosphomolybdate hydrate