Learn More
Ammoniumphosphomolybdathydrat, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353407
Cambiar vista
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge unitSize
11353407 500 g 500 Gramm
11363407 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11353407 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 017984.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 54723-94-3 | H80Mo12N3O41P-6 | 1960.994 g/mol
Ammonium phosphomolybdate hydrate is used to prepare aluminosilicate-supported heteropolyacid catalysts, which finds application in the dehydration of glycerol in the gas phase to get acrolein. It is used as an inorganic ion exchanger involved in the removal of cesium from liquid wastes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 54723-94-3
Summenformel H80Mo12N3O41P-6
Molekulargewicht (g/mol) 1960.994
MDL-Nummer MFCD00036312
InChI-Schlüssel BIQVMZMYTFVCJZ-UHFFFAOYSA-H
Synonym ammonium phosphomolybdate hydrate
PubChem CID 131664298
IUPAC-Name Azan;Molybdän;Trihydroxid;Phosphat;Tetratriacontahydrat
SMILES N.N.N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[OH-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo]
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Ammonium phosphomolybdate hydrate
Schmelzpunkt (decomposition)
Farbe Gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Strukturformel (NH4)3PO4·12MoO3·xH2O (x≈3)
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 1876.35 (Anhydrous)
Güte Reagenz
Dichte 3.15 g/mL
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.