missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ammoniumphosphat monobasisch, Reagenzgütegrad, ≥98.5 %, Honeywell™

Catalog Number p-7120190
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Poly Bottle
Poly-Flasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
7722-76-1
H6NO4P
115.03
MFCD00003396
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Ammoniumdihydrogenphosphat, Monoammoniumphosphat, Ammoniumbiphosphat, Ammoniumsäurephosphat, Phosphorsäure, Monoammoniumsalz, Ammonium-Monophosphat, Ammoniumdihydrogenorthophosphat, Ammoniumdihydrophosphat, Ammoniumdisäurephosphat, Primäres Ammoniumphosphat
24402
CHEBI:62982
N.OP(O)(O)=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
7722-76-1
H6NO4P
115.03
MFCD00003396
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Ammoniumdihydrogenphosphat, Monoammoniumphosphat, Ammoniumbiphosphat, Ammoniumsäurephosphat, Phosphorsäure, Monoammoniumsalz, Ammonium-Monophosphat, Ammoniumdihydrogenorthophosphat, Ammoniumdihydrophosphat, Ammoniumdisäurephosphat, Primäres Ammoniumphosphat
24402
CHEBI:62982
N.OP(O)(O)=O

Reagenzgütegrad, ≥98.5 %

  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 197 °C
Chemischer Name oder Material Ammoniumphosphat, monobasisch
Schmelzpunkt 190 °C
Farbe Farblos
pH 3.8 bis 4.4 (bei 25 °C)
Menge 100 g
Strukturformel NH4H2PO4
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name phosphoric acid amine
Formelmasse 115.03 mol
Reinheit (%) ≥ 98.5 %
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Fest
Dichte 1.803 g/cm3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'