Learn More
Ammoniumphosphat monobasisch, Reagenzgütegrad, ≥98.5 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15647630 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15647630
Marke: Honeywell Research Chemicals A1645100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, ≥98.5 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7722-76-1
Summenformel H6NO4P
Molekulargewicht (g/mol) 115.03
MDL-Nummer MFCD00003396
InChI-Schlüssel LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniumdihydrogenphosphat, Monoammoniumphosphat, Ammoniumbiphosphat, Ammoniumsäurephosphat, Phosphorsäure, Monoammoniumsalz, Ammonium-Monophosphat, Ammoniumdihydrogenorthophosphat, Ammoniumdihydrophosphat, Ammoniumdisäurephosphat, Primäres Ammoniumphosphat
PubChem CID 24402
ChEBI CHEBI:62982
SMILES N.OP(O)(O)=O
Spezifikation
Siedepunkt 197 °C
Chemischer Name oder Material Ammoniumphosphat, monobasisch
Schmelzpunkt 190 °C
Farbe Farblos
pH 3.8 bis 4.4 (bei 25 °C)
Menge 100 g
Strukturformel NH4H2PO4
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Azanium; Dihydrogenphosphat
Formelmasse 115.03 mol
Reinheit (%) ≥ 98.5 %
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Fest
Dichte 1.803 g/cm3