Learn More
Ammoniumphosphat monobasisch, Honeywell™
Artikelnummer. 15661580 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
Artikelnummer. 15661580
Marke: Honeywell-Fluka 17842250G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für HPLC,≥99.0 % (T)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumphosphat, monobasisch
CAS 7722-76-1
Menge 250 g
Summenformel H6NO4P
Strukturformel NH4H2PO4
MDL-Nummer MFCD00003396
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Synonym Ammoniumdihydrogenphosphat, Monoammoniumphosphat, Ammoniumbiphosphat, Ammoniumsäurephosphat, Phosphorsäure, Monoammoniumsalz, Ammonium-Monophosphat, Ammoniumdihydrogenorthophosphat, Ammoniumdihydrophosphat, Ammoniumdisäurephosphat, Primäres Ammoniumphosphat
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich 0.1 g/ml bei 25 °C
InChI-Schlüssel LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.OP(O)(O)=O
IUPAC-Name Azanium; Dihydrogenphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 115.03
PubChem CID 24402
ChEBI CHEBI:62982
Formelmasse 115.03 mol
Reinheit (%) ≥99 % (T)