Learn More
Ammoniumphosphat (monobasisch), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10744914
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10744914 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10744914 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP2427500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ammoniumphosphat, monobasisch, wird in mehreren biochemischen Forschungsanwendungen verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemischer Name oder Material Ammonium Phosphate, Monobasic
Schmelzpunkt 190°C
CAS 7722-76-1
Farbe Weiß
pH 3.8 to 4.4
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich ≥98.0 %
Summenformel H6NO4P
Strukturformel (NH4)H2PO4
MDL-Nummer MFCD00003396
Merck Index 15, 541
Synonym ammonium dihydrogen phosphate, monoammonium phosphate, ammonium biphosphate, ammonium acid phosphate, phosphoric acid, monoammonium salt, ammonium monophosphate, ammonium dihydrogen orthophosphate, ammonium dihydrophosphate, ammonium diacid phosphate, primary ammonium phosphate
InChI-Schlüssel LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.OP(O)(O)=O
IUPAC-Name Phosphorsäureamin
Molekulargewicht (g/mol) 115.03
PubChem CID 24402
ChEBI CHEBI:62982
Formelmasse 115.03
Reinheit (%) ≥98.0%
Identifizierung Pass Test
Verpackung Glasflasche
Hinweise zur Zersetzung >190°C
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.