Learn More
Ammoniumphosphat monobasisch, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7071879 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15612020
Marke: Honeywell-Fluka 216003100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, ≥98 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7722-76-1
Summenformel H6NO4P
Molekulargewicht (g/mol) 115.03
MDL-Nummer MFCD00003396
InChI-Schlüssel LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniumdihydrogenphosphat, Monoammoniumphosphat, Ammoniumbiphosphat, Ammoniumsäurephosphat, Phosphorsäure, Monoammoniumsalz, Ammonium-Monophosphat, Ammoniumdihydrogenorthophosphat, Ammoniumdihydrophosphat, Ammoniumdisäurephosphat, Primäres Ammoniumphosphat
PubChem CID 24402
ChEBI CHEBI:62982
IUPAC-Name Azanium; Dihydrogenphosphat
SMILES N.OP(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumphosphat, monobasisch
Menge 100 g
Strukturformel NH4H2PO4
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 115.03 mol
Reinheit (%) ≥ 98 %
Güte ACS-Reagenz