Learn More
Ammoniumphosphat monobasisch, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ammoniumphosphat, monobasisch |
| Menge | 100 g |
| Strukturformel | NH4H2PO4 |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Formelmasse | 115.03 mol |
| Reinheit (%) | ≥ 98 % |
| Güte | ACS-Reagenz |