Learn More
Ammonium Phosphate Monobasic, ≥99.99% Trace Metals Basis, Honeywell™
Click to view available options
Menge:
250 g
Verpackung:
Poly Bottle
Spezifikation
Siedepunkt | 197°C |
Chemischer Name oder Material | Ammonium phosphate monobasic |
Schmelzpunkt | 190°C |
Farbe | Colorless |
pH | 3.8 to 4.4 (at 50g/L 25°C) |
Menge | 250 g |
Strukturformel | NH4H2PO4 |
UN-Nummer | NONH for all modes of transport |
Formelmasse | 115.03g/mol |
Reinheit (%) | ≥99.99% (trace metals basis) |