Learn More
Ammoniumphosphat dibasisch, Reagenzgütegrad, ≥98 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15697650 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15697650 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
15677650 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15607660 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15687650 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15697650 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. A57642.5KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, ≥98.0 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-28-0
Summenformel H9N2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 132.06
MDL-Nummer MFCD00010891
InChI-Schlüssel MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym Dimmoniumphosphat, Diammonium-Hydrogenphosphat, Phosphorsäure, Diammoniumsalz, Diammonium-Orthophosphat, Diammoniumsäurephosphat, Dibasisches Ammoniumphosphat, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
PubChem CID 24540
ChEBI CHEBI:63051
SMILES N.N.OP(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumphosphat, dibasisch
Schmelzpunkt 155 °C
Farbe Weiß
pH 7.5 bis 9 (bei 25 °C)
Menge 2.5 kg
Strukturformel (NH4)2HPO4
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Diazanium; Wasserstoffphosphat
Formelmasse 132.06 mol
Reinheit (%) ≥ 98 %
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Kristallin
Dichte 1.62 g/cm3 bei 20 °C