Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ammonium Phosphate Dibasic |
| Menge | 100 g |
| Strukturformel | (NH4)2HPO4 |
| UN-Nummer | NONH for all modes of transport |
| Formelmasse | 132.06g/mol |
| Reinheit (%) | ≥98% |
| Güte | ACS-Reagenz |