Learn More
Ammoniumphosphat, dibasisch, ≥ 98 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10197650 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10197650 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10445765 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10197650 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 423375000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 7783-28-0 | H9N2O4P | 132.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-28-0
Summenformel H9N2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 132.06
MDL-Nummer MFCD00010891
InChI-Schlüssel MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
PubChem CID 24540
ChEBI CHEBI:63051
SMILES N.N.OP(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium phosphate, dibasic
Farbe Weiß
pH 7.7 to 8.1 (5% soln. at 25°C)
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 98+%
Strukturformel (NH4)2HPO4
Merck Index 15, 540
IUPAC-Name Diazan;hydrogenphosphat
Formelmasse 132.06
Reinheit (%) ≥98.0%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte 1.61