Learn More
Ammoniumpersulfat, Reagenzgütegrad, 98 %, Honeywell™
Catalog Number p-7120187
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
7727-54-0
H8N2O8S2
228.19
MFCD00003390
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Ammoniumpersulfat, Ammonium-Peroxidisulfat, Diammonium-Peroxidisulfat, Dimmonium-Peroxodisulfat, Persulfat d'ammonium französisch, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
62648
diammonium [(sulfonatoperoxy)sulfonyl]oxidanide
[NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
7727-54-0
H8N2O8S2
228.19
MFCD00003390
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Ammoniumpersulfat, Ammonium-Peroxidisulfat, Diammonium-Peroxidisulfat, Dimmonium-Peroxodisulfat, Persulfat d'ammonium französisch, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
62648
diammonium [(sulfonatoperoxy)sulfonyl]oxidanide
[NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
Reagenzgütegrad, 98 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ammoniumpersulfat
Schmelzpunkt 120 °C
Farbe Weiß
Menge 100 g
Strukturformel (NH4)2S2O8
UN-Nummer UN1444
Formelmasse 228.2 mol
Reinheit (%) 98 %
Güte Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver/Kristalle/Brocken
Dichte 1.98 g/cu.cm