Learn More
Ammoniumpersulfat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10223230 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
3 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
3 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10223230 1 kg 1 Kilogramm
10736091 3 kg 3 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10223230 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. A/6120/60
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 7727-54-0
Summenformel H8N2O8S2
Molekulargewicht (g/mol) 228.19
MDL-Nummer 3390
InChI-Schlüssel ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Diammonium [(sulfonatoperoxy)sulfonyl]oxidanid
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 120°C
Farbe Weiß
pH 3.2
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Menge 1 kg
Formelmasse 228.19g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß