Learn More
Ammoniumpersulfat, für die Elektrophorese, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10744171 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
:
25 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10744171 25 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10744171 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. A/P470/46
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Schmelzpunkt 120°C
CAS 7727-54-0
Farbe Weiß
pH 3.2
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Menge 25 g
Summenformel H8N2O8S2
MDL-Nummer 3390
InChI-Schlüssel ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Diammonium [(sulfonatoperoxy)sulfonyl]oxidanid
Molekulargewicht (g/mol) 228.19
Formelmasse 228.19g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß