Learn More
Ammoniumpersulfat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10305410 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10305410
Marke: Fisher Chemical A/6160/60
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 7727-54-0
Summenformel H8N2O8S2
Molekulargewicht (g/mol) 228.19
MDL-Nummer 3390
InChI-Schlüssel ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Diammonium [(sulfonatoperoxy)sulfonyl]oxidanid
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 120°C
Farbe Weiß
pH 3.2
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Menge 1 kg
Formelmasse 228.19g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß