Learn More
Ammoniumpersulfat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10095750 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
2 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Glasflasche
Kunststoffflasche
Unit Size:
10 Gramm
100 Gramm
2 Kilogramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
10095750 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10341681 10 g Glasflasche 10 Gramm
10219790 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10483731 2 kg Glasflasche 2 Kilogramm
10651705 5 kg Kunststoffflasche 5 Kilogramm
10712164 25 kg Fibertrommel 25 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 10095750 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 401165000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.45 CHF
    42.65 CHF / 500 Gramm
    Sparen 5.80 CHF
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Oxidationsreagenz
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7727-54-0
Summenformel H8N2O8S2
Molekulargewicht (g/mol) 228.19
MDL-Nummer MFCD00003390
InChI-Schlüssel ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
PubChem CID 62648
IUPAC-Name Diazan;sulfonat;oxysulfat
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Ammonium persulfate
Schmelzpunkt 120,0 °C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 500 g
Verpackung Kunststoffflasche
Glührückstand 0.05% max.
Relative Dichte 1.98
Dampfdruck Negligible
Prozentgehaltsbereich 98+%
Hinweise zur Zersetzung >120°C
Dichte 1.9800g/mL
Strukturformel (NH4)2S2O8
Fieser 01,952; 02,348; 03,238; 05,15; 06,20; 12,33
Merck Index 15, 539
Formelmasse 228.19
Reinheit (%) ≥98%
Güte ACS-Reagenz
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonium persulfate
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.