Learn More
Ammoniumperoxodisulfat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488803
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
500 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11488803 5000 g 5000 Gramm
11304609 500 g 500 Gramm
11478803 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488803 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10533.0I
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7727-54-0 | H8N2O8S2 | 228.19 g/mol
Ammonium peroxydisulfate is widely utilized as an oxidizing agent and radical initiators in the polymerization of certain alkenes. It is actively involved in in the synthesis of commercially important polymers like styrene-butadiene rubber and polytetrafluoroethylene. It combines with tetramethylethylenediamine to catalyze the polymerization of acrylamide. Due to its oxidizing properties, it can be employed to etch copper on printed circuit boards which is an alternative to ferric chloride solution. Also, it acts as oxidants in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ammoniumperoxydisulfat wird gemeinhin als Oxidationsmittel und Radikalinitiator bei der Polymerisation bestimmter Alkene verwendet. Es ist ein aktiver Bestandteil bei der Synthese von kommerziell wichtigen Polymeren wie Styrol-Butadien-Kautschuk und Polytetrafluorethylen. Kombiniert mit Tetramethylethylendiamin katalysiert es die Polymerisierung von Acrylamid. Aufgrund seiner oxidierenden Eigenschaften kann es als Alternative zu Eisenchloridlösung zum Ätzen von Kupfer auf Leiterplatten verwendet werden. Außerdem wirkt es als Oxidationsmittel in der organischen Synthese.
Löslichkeit
Frei löslich in Ethanol.
Hinweise
Wässrige Lösung zersetzt sich bei Raumtemperatur langsam. Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Reduktionsmitteln, organischen Materialien und pulverförmigen Metallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7727-54-0
Summenformel H8N2O8S2
Molekulargewicht (g/mol) 228.19
MDL-Nummer MFCD00003390
InChI-Schlüssel ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
PubChem CID 62648
IUPAC-Name Diazan;sulfonat;oxysulfat
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium peroxydisulfate
Schmelzpunkt 120°C (decomposition)
Menge 5000 g
Strukturformel (NH4)2S2O8
UN-Nummer UN1444
Flammpunkt None
Merck Index 14,541
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water.
Formelmasse 228.19
Reinheit (%) 98%
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.5
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.982
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diammonium peroxodisulphate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ammonium persulphate