Learn More
Alfa Aesar™ Ammoniumpentaborat-Tetrahydrat, 99+ %
Marke:  Alfa Aesar™ 046323.A3
Additional Details : CAS : 12046-04-7 Gewicht : 2.00000kg
Menge 2kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15442667
  • 263.37 CHF / 2 Kilogramm
Verfügbar ab
27-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
12046-04-7
528.446
OJAJAQRDJBKPPU-UHFFFAOYSA-W
57347064
B([O-])([O-])[O-].B([O-])([O-])[O-].B([O-])([O-])[O-].B([O-])([O-])[O-].B([O-])([O-])[O-].[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].O.O.O.O
B5H44N9O19-6
MFCD13176621
nonaammonium tetrahydrate pentaborate
Ammonium;pentaborat;tetrahydrat
Spezifikation
Ammonium pentaborate tetrahydrate
B5H44N9O19-6
MFCD13176621
Soluble only in water.
B([O-])([O-])[O-].B([O-])([O-])[O-].B([O-])([O-])[O-].B([O-])([O-])[O-].B([O-])([O-])[O-].[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].O.O.O.O
528.446
272.15 (200.09 Anhydrous)
≥99%
Weiß
2kg
12046-04-7
(NH4)2B10O16·4H2O
nonaammonium tetrahydrate pentaborate
OJAJAQRDJBKPPU-UHFFFAOYSA-W
Ammonium;pentaborat;tetrahydrat
57347064
Pulver
1.58 g/mL
110°C
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation