Learn More
Ammoniumoxalatmonohydrat, Solstice
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ammoniumoxalat-Monohydrat |
| Namenshinweis | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Physikalische Form | Crystalline Powder |
| Menge | 500 g |
| Strukturformel | (NH4)2C2O4 · H2O |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Beilstein | 3759830 |
| Formelmasse | 142,11 g/mol |
| Reinheit (%) | 99,5 bis 101 % |
| Güte | ACS/puriss. P. A |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ammonium oxalate monohydrate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium oxalate-1-hydrate