Learn More
Ammoniumoxalat-Monohydrat, ≥ 99 %, ACS, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11460492 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11460492 100 g
11470492 500 g
11480492 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460492 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219140880
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Chemische Identifikatoren
CAS 6009-70-7
Summenformel C2H10N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 142.111
MDL-Nummer Number MFCD00149694
InChI-Schlüssel MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium oxalate monohydrate, ammonium oxalate monohydrate, acs, ethanedioic acid, diammonium salt, monohydrate, diazanium oxalate hydrate, acmc-1aw90, ksc493e5j, diammonium hydrate oxalate, oxalic acid ammonium salt monohydrate
PubChem CID 516808
IUPAC-Name Diazan;oxalat;hydrat
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[NH4+].[NH4+].O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium Oxalate Monohydrate
Namenshinweis Monohydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich ≥99%
Formelmasse 142.1
Güte ACS