Learn More
AmmoniumOxalat-Monohydrat, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10283270 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10283270 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10283270 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. A/6000/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Schmelzpunkt 70°C
CAS 6009-70-7
Farbe Weiß
pH 6.4
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Summenformel C2H10N2O5
MDL-Nummer 149694
InChI-Schlüssel MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.N.O.OC(=O)C(O)=O
IUPAC-Name oxalic acid diamine hydrate
Molekulargewicht (g/mol) 142.11
Formelmasse 142.11g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium oxalate monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium oxalate, monohydrate, Ammoniumoxalate