Learn More
Ammoniumoxalat-Monohydrat, AR-zertifizierte zur Analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10705901 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10705901 500 g 500 Gramm
10438590 100 g 100 Gramm
10213230 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10705901 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. A/6040/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6009-70-7 | Molecular Formula: C2H10N2O5 | Molecular Weight: 142.11 g/mol
Ammoniumoxalat-Monohydrat, AR-zertifiziert für Analysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6009-70-7
Summenformel C2H10N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 142.11
MDL-Nummer 149694
InChI-Schlüssel MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name oxalic acid diamine hydrate
SMILES N.N.O.OC(=O)C(O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 70°C
Farbe Weiß
pH 6.4
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Formelmasse 142.11g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium oxalate monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium oxalate, monohydrate, Ammoniumoxalate