Learn More
Ammoniumoxalat-Monohydrat, 99.5 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10144500 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10144500 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10154500 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10144500 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 206270010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00 CHF
    121.00 CHF / 1 Kilogramm
    Sparen 4.00 CHF
    3% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6009-70-7 | C2H8N2O4·H2O | 142.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6009-70-7
Summenformel C2H8N2O4·H2O
Molekulargewicht (g/mol) 142.11
MDL-Nummer MFCD00149694
InChI-Schlüssel MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium oxalate monohydrate, ammonium oxalate monohydrate, acs, ethanedioic acid, diammonium salt, monohydrate, diazanium oxalate hydrate, acmc-1aw90, ksc493e5j, diammonium hydrate oxalate, oxalic acid ammonium salt monohydrate
PubChem CID 516808
IUPAC-Name Diazan;oxalat;hydrat
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[NH4+].[NH4+].O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium oxalate monohydrate
Schmelzpunkt 70.0°C
Namenshinweis p.a.
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 99.50%
Strukturformel (CO2NH4)2·H2O
Merck Index 15, 534
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 45g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formelmasse 142.11
Reinheit (%) 99.5%
Güte Analytisch