Learn More
Ammoniumoxalat-Monohydrat, 99.0 bis 101.0 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15652150 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15652150 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15632150 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15652150 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 221716500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ACS-Reagenz, ≥99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6009-70-7
Summenformel C2H10N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 142.111
MDL-Nummer MFCD00149694
InChI-Schlüssel MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniumoxalat-Monohydrat, Ammoniumoxalat-Monohydrat, ACS, Ethanediosäure, Dimmoniumsalz, Monohydrat, Diazaniumoxalat-Hydrat, Diammoniumhydrat-Oxalat, Oxalsäure-Ammoniumsalz-Monohydrat, diammonium hydrate oxalate, oxalic acid ammonium salt monohydrate
PubChem CID 516808
IUPAC-Name Diazan;oxalat;hydrat
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[NH4+].[NH4+].O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumoxalat-Monohydrat
Menge 500 g
Strukturformel (NH4)2C2O4 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3759830
Formelmasse 142.11 mol
Reinheit (%) 99.0 bis 101.0 %
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Glührückstand ≤ 0.02 %