Learn More
Ammoniumoxalat-Monohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493973
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11493973 100 g 100 Gramm
11403983 500 g 500 Gramm
11413983 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493973 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10263.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6009-70-7 | C2H10N2O5 | 142.111 g/mol
Ammonium oxalate monohydrate is widely utilized as a buffering reagent and a dispersant to determine the surface interaction of platelets. It finds an application to study its acute poisoning effect on sheep and to investigate the formation of oxalate monoalkylamide in the human lens. It is also used in the detection and determination of calcium, lead, fluoride and rare earth metals. It is employed as chelators and forms complexes with metals. It acts as reducing agent in gold extraction and is an active ingredient of ferrous metal surface polishing fluid. It is a promoting agent in production of cobalt oxide and nickel oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ammoniumoxalat-Monohydrat wird häufig als Pufferreagenz und Dispergiermittel verwendet, um die Oberflächenwechselwirkung von Thrombozyten zu bestimmen. Es findet Anwendung, um seine akute Vergiftungswirkung auf Schafe zu untersuchen und die Bildung von Oxalat-Monokylamid in der menschlichen Linse zu untersuchen. Es wird auch für den Nachweis und die Bestimmung von Calcium, Blei, Fluorid und Seltenerdmetallen verwendet. Es wird als Chelatoren eingesetzt und bildet Komplexe mit Metallen. Es wirkt als Reduktionsmittel bei der Goldextraktion und ist ein aktiver Bestandteil von Oberflächenpolierflüssigkeit aus Eisenmetall. Es ist ein Fördermittel bei der Herstellung von Kobaltoxid und Nickeloxid.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in Alkohol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6009-70-7
Summenformel C2H10N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 142.111
MDL-Nummer MFCD00149694
InChI-Schlüssel MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium oxalate monohydrate, ammonium oxalate monohydrate, acs, ethanedioic acid, diammonium salt, monohydrate, diazanium oxalate hydrate, acmc-1aw90, ksc493e5j, diammonium hydrate oxalate, oxalic acid ammonium salt monohydrate
PubChem CID 516808
IUPAC-Name Diazan;oxalat;hydrat
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[NH4+].[NH4+].O
Specifications
Chemischer Name oder Material Ammonium oxalate monohydrate
Schmelzpunkt 70°C (decomposition)
Dichte 1.5 g/mL
Prozentgehaltsbereich >99%
Strukturformel (COONH4)2·H2O
Menge 100 g
UN-Nummer UN3288
Beilstein 3759830
Merck Index 14,537
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
Formelmasse 142.11 (124.10Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonium oxalate monohydrate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium oxalate monohydrate