Learn More
Ammoniumnitrat, 99.999 % (Metallbasis), Alfa Aesar™, Puratronic™
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 010638.06
Menge 5g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11370829
  • 39.60 CHF / 5 Gramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
6484-52-2
80.043
DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O
22985
azanium;nitrate
H4N2O3
MFCD00011425
ammonium nitrate, nitram, ammonium nitricum, ammonium saltpeter, nitrate of ammonia, nitric acid ammonium salt, nitrato amonico, herco prills, german saltpeter, merco prills
CHEBI:63038
[NH4+].[N+](=O)([O-])[O-]
Spezifikation
Ammonium nitrate
5g
H4N2O3
ammonium nitrate, nitram, ammonium nitricum, ammonium saltpeter, nitrate of ammonia, nitric acid ammonium salt, nitrato amonico, herco prills, german saltpeter, merco prills
DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O
azanium;nitrate
22985
80.04
Colorless crystalline
6484-52-2
100.00%
MFCD00011425
Highly soluble in water; soluble in alcohol and liquid ammonia.
[NH4+].[N+](=O)([O-])[O-]
80.043
CHEBI:63038
Odorless
1.72 g/cm3
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation