Learn More
Honeywell Fluka™ Ammoniumnitrat, Honeywell Fluka™
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥98 %
Marke:  Honeywell Fluka™ 31114-1KG
Additional Details : CAS : 6484-52-2 Gewicht : 1.00000kg Transport : UN number : 1942 Chem class : 5.1 Pack group : III
Menge 1 kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15643230
  • 69.16 CHF / 1 Kilogramm
Auf Lager 8
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
6484-52-2
80.043
DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O
22985
Azanium; Nitrat
H4N2O3
MFCD00011425
Ammoniumnitrat, nitram, Ammoniumnitrat, Ammonium-Salpeter, Ammoniumnitrat, Salpetersäure-Ammoniumsalz, nitrato amonico, herco prills, Deutscher Salpeter, merco prills
CHEBI:63038
[NH4+].[N+](=O)([O-])[O-]
Spezifikation
Ammoniumnitrat
6484-52-2
NH4NO3
1942
DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O
Azanium; Nitrat
22985
80.04 mol
ACS/puriss. P. A
≤0.01 % (als SO4)
Reag. Ph. Eur. reag. ISO
H4N2O3
MFCD00011425
Ammoniumnitrat, nitram, Ammoniumnitrat, Ammonium-Salpeter, Ammoniumnitrat, Salpetersäure-Ammoniumsalz, nitrato amonico, herco prills, Deutscher Salpeter, merco prills
[NH4+].[N+](=O)([O-])[O-]
80.043
CHEBI:63038
≥ 98 %
Kunststoffflasche
1 kg
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Ammonium nitrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation