Learn More
Ammoniumnitrat, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10599370 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10599370 1 kg 1 Kilogramm
10589370 500 g 500 Gramm
10448590 2.5 kg 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10599370 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. A/5920/60
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
H4N2O3, CAS-Nummer 6484-52-2, 500 g, 210 °C, weiß, 80,04 g/mol, 169 °C, 11425, Kunststoffpulverbehälter, 4,5 bis 6,0, massiv
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6484-52-2
Summenformel H4N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 80.04
MDL-Nummer MFCD00011425
InChI-Schlüssel DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O
IUPAC-Name Ammoniumnitrat
SMILES [NH4+].[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 210°C
Schmelzpunkt 169°C
Farbe Weiß
pH 4.5 to 6.0
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Formelmasse 80.04g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium nitrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
Name des Produkts
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.