Learn More
Ammoniumnitrat, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10589370 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10589370 500 g 500 Gramm
10599370 1 kg 1 Kilogramm
10448590 2.5 kg 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10589370 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. A/5920/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
H4N2O3, CAS-Nummer 6484-52-2, 500 g, 210 °C, weiß, 80,04 g/mol, 169 °C, 11425, Kunststoffpulverbehälter, 4,5 bis 6,0, massiv
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6484-52-2
Summenformel H4N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 80.04
MDL-Nummer MFCD00011425
InChI-Schlüssel DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O
IUPAC-Name Ammoniumnitrat
SMILES [NH4+].[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 210°C
Schmelzpunkt 169°C
Farbe Weiß
pH 4.5 to 6.0
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Formelmasse 80.04g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium nitrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.