Learn More
Ammoniumnitrat, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15632100 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
50 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15632100 50 kg 50 Kilogramm
15622100 500 g 500 Gramm
15612100 2.5 kg 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15632100 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 22124450KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Chemische Identifikatoren
CAS 6484-52-2
Summenformel H4N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 80.04
MDL-Nummer MFCD00011425
InChI-Schlüssel DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O
Synonym ammonium nitrate, nitram, ammonium nitricum, ammonium saltpeter, nitrate of ammonia, nitric acid ammonium salt, nitrato amonico, herco prills, german saltpeter, merco prills
PubChem CID 22985
ChEBI CHEBI:63038
IUPAC-Name Ammoniumnitrat
SMILES [NH4+].[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium Nitrate
Menge 50 kg
Strukturformel NH4NO3
UN-Nummer 1942
Formelmasse 80.04g/mol
Reinheit (%) ≥98%
Güte ACS-Reagenz
Glührückstand ≤0.01%