Learn More
Ammoniumnitrat, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15622100 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
50 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15622100 500 g 500 Gramm
15612100 2.5 kg 2.50 Kilogramm
15632100 50 kg 50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15622100 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 221244500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Chemische Identifikatoren
CAS 6484-52-2
Summenformel H4N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 80.04
MDL-Nummer MFCD00011425
InChI-Schlüssel DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O
Synonym Ammoniumnitrat, Ammonium-Salpeter, Salpetersäure-Ammoniumsalz, Deutscher Salpeter, nitrate of ammonia, nitric acid ammonium salt, nitrato amonico, herco prills, german saltpeter, merco prills
PubChem CID 22985
ChEBI CHEBI:63038
IUPAC-Name Ammoniumnitrat
SMILES [NH4+].[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumnitrat
Menge 500 g
Strukturformel NH4NO3
UN-Nummer 1942
Formelmasse 80.04 mol
Reinheit (%) ≥ 98 %
Güte ACS-Reagenz
Glührückstand ≤ 0.01 %