Learn More
Ammonium nitrate, ACS, 95% min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341749
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11341749 500 g 500 Gramm
11351749 2 kg 2 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11341749 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 012363.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
In fertilizers, making nitrous oxide
It is used in agriculture as a high-nitrogen fertilizer. It is one of the main components of ammonium nitrate/fuel oil (ANFO). ANFO is used in coal mining, quarrying, metal mining, hair dyes, colorings, freeaing mixtures, and civil construction. It is also used as an oxidizer in solid rocket propellants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6484-52-2
Summenformel H4N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 80.04
MDL-Nummer MFCD00011425
InChI-Schlüssel DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O
Synonym ammonium nitrate, nitram, ammonium nitricum, ammonium saltpeter, nitrate of ammonia, nitric acid ammonium salt, nitrato amonico, herco prills, german saltpeter, merco prills
PubChem CID 22985
ChEBI CHEBI:63038
IUPAC-Name Ammoniumnitrat
SMILES [NH4+].[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 210°C (decomposition)
Chemischer Name oder Material Ammonium nitrate
Schmelzpunkt 170°C
Namenshinweis For analysis ACS
Physikalische Form Granules
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 95% min
Dichte 1.72°C
Löslichkeitsinformationen Highly soluble in water; soluble in alcohol and liquid ammonia.
Formelmasse 80.04
Güte ACS