Learn More
Ammoniumnitrat, 99 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10413482 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10413482 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10413482 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 205861000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.75 CHF
    27.00 CHF / 100 Gramm
    Sparen 1.75 CHF
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Ammonium nitrate, 99+%, H4N2O3, CAS Number-6484-52-2, ammonium nitricum, ammonium saltpeter, merco prills, herco prills, nitric acid ammonium salt, nitram, nitrato amonico, nitrate of ammonia, german saltpeter, ammonium nitrate, 500g, 210.0 deg.C, CHEBI:63038, 5ppm max, 5ppm max., White, 1.7200g/mL | CAS: 6484-52-2 | H4N2O3 | 80.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zur Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6484-52-2
Summenformel H4N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 80.04
MDL-Nummer MFCD00011425
InChI-Schlüssel DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O
Synonym ammonium nitrate, nitram, ammonium nitricum, ammonium saltpeter, nitrate of ammonia, nitric acid ammonium salt, nitrato amonico, herco prills, german saltpeter, merco prills
PubChem CID 22985
ChEBI CHEBI:63038
SMILES [NH4+].[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 210.0°C
Chemischer Name oder Material Ammonium nitrate
Schmelzpunkt 169.0°C
Namenshinweis p.a.
Farbe Weiß
pH 4.5 to 6 (5% soln. at 20°C)
Physikalische Form Anhaftende Kristalle
Menge 100 g
Verpackung Kunststoffflasche
Glührückstand 0.01% max. (as SO4)
Relative Dichte 1.72
Prozentgehaltsbereich 99+%
Dichte 1.7200g/mL
Strukturformel NH4NO3
Fieser 01,39; 15,14
Merck Index 15,531
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 190 g/100mL (20°C). Other solubilities: 1 g/20mL alcohol, 1 g/8mL methanol
IUPAC-Name Azanium; Nitrat
Formelmasse 80.04
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium nitrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.