Learn More
Ammoniummolybdat(VI)-tetrahydrat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10792592 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10792592 500 g Glasflasche 500 Gramm
10792402 5 g Glasflasche -
10773223 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10562714 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10792592 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 423315000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    239.00 CHF
    199.65 CHF / 500 Gramm
    Sparen 39.35 CHF
    16% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 12054-85-2 | H24Mo7N6O24·4H2O | 1235.86 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12054-85-2
Summenformel H24Mo7N6O24·4H2O
MDL-Nummer MFCD00167059
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 500 g
Verpackung Glasflasche
Hinweise zur Zersetzung >150°C
Dichte 2.4900g/mL
Strukturformel (NH4)6Mo7O24·4H2O
Merck Index 15, 530
Formelmasse 1235.86
Reinheit (%) 81.0 to 83.0% (MoO3)
Güte ACS-Reagenz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate