Learn More
Ammoniummolybdat(VI)-tetrahydrat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10792402 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10792402 5 g Glasflasche -
10773223 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10792592 500 g Glasflasche 500 Gramm
10562714 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10792402 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 423310050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.30 CHF
    26.65 CHF / 5 Gramm
    Sparen 2.65 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 12054-85-2 | H24Mo7N6O24·4H2O | 1235.86 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12054-85-2
Summenformel H24Mo7N6O24·4H2O
Molekulargewicht (g/mol) 1235.86
MDL-Nummer MFCD00167059
Specifications
Chemischer Name oder Material Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate
Schmelzpunkt 190°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 5 g
Strukturformel (NH4)6Mo7O24·4H2O
Merck Index 15, 530
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formelmasse 1235.86
Reinheit (%) 81.0 to 83.0% (MoO3)
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 2.49
Hinweise zur Zersetzung >150°C
Dichte 2.4900g/mL