Learn More
Ammonium-Molybdat(VI)-Tetrahydrat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10226980 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Unit Size:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
10226980 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10318060 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
11944331 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10226980 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 205855000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    222.00 CHF
    199.65 CHF / 500 Gramm
    Sparen 22.35 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Add to basket
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 12054-85-2 | H24Mo7N6O24·4H2O | 1235.86 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz für die Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12054-85-2
Summenformel H24Mo7N6O24·4H2O
Molekulargewicht (g/mol) 1235.86
Specifications
Chemischer Name oder Material Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate
Schmelzpunkt 190.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99% min
Strukturformel (NH4)6Mo7O24·4H2O
Merck Index 15,53
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formelmasse 1235.86
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 2.49
Dichte 2.4900g/mL
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate