Learn More
Ammoniummolybdat, TRC
Artikelnummer. 30335616
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30335616 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30335616 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6349282.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Ammonium Molybdate
CAS 13106-76-8
Menge 2.5 g
Summenformel (NH4)2MoO4
Synonym Ammonium Molybdate, Ammonium Molybdenum Oxide, Diammonium Molybdate, Diammonium Molybdate, Diammonium Tetraoxomolybdate, Molybdic Acid Diammonium Salt
InChI-Formel InChI=1S/Mo.2H3N.4O/h;2*1H3;;;;/q-2;;;;;;/p+2
SMILES [NH4+].[NH4+].O=[Mo-2](=O)(=O)=O
IUPAC-Name Diammonium;Tetraoxomolybdän(2-)
Molekulargewicht (g/mol) 196.01
Formelmasse 197.9538