Learn More
Ammonium-Molybdat-Tetrahydrat, Puriss. p.a. ACS-Reagenz, Solstice
Artikelnummer. 15640930
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
25 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15640930 500 g 500 Gramm
15610930 100 g 100 Gramm
15620930 1 kg 1 Kilogramm
15630930 25 kg 25 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15640930 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 09880500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    496.00 CHF
    149.80 CHF / 500 Gramm
    Sparen 346.20 CHF
    69% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
puriss., p.a., ACS-Reagenz, ≥ 99,0 % (T)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12054-85-2
MDL-Nummer MFCD00167059
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniummolybdat-Tetrahydrat
Physikalische Form Solid
Menge 500 g
Strukturformel (NH4)6Mo7O24 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 1235,86 g/mol
Reinheit (%) ≥99 % (T)
Güte ACS/puriss. P. A
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte 2,498 g/ml bei 25 °C