missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ammoniummolybdat-Tetrahydrat, puriss. p.a., ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™

Artikelnummer. 15630930 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
25 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Kilogramm
500 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15630930

Marke: Honeywell-Fluka 0988025KG

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Puriss., p.a., ACS-Reagenz, ≥ 99.0 % (T)

  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 12054-85-2
MDL-Nummer MFCD00167059

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ammoniummolybdat-Tetrahydrat
Menge 25 kg
Strukturformel (NH4)6Mo7O24 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 1235.86 mol
Reinheit (%) ≥99 % (T)
Güte ACS/puriss. P. A
Verpackung Leichtfass
Dichte 2.498 g/ml bei 25 °C
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt