Learn More
Ammoniummolybdat-Tetrahydrat, Honeywell
Artikelnummer. 15635510 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15635510 50 g 50 Gramm
15625510 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15635510 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 43134650G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 12054-85-2
MDL-Nummer MFCD00167059
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniummolybdat-Tetrahydrat
Menge 50 g
Strukturformel (NH4)6Mo7O24 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 1235.86 mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 81 bis 83 % MoO3 -Basis, 99.98 % (Spurenmetallbasis)
Dichte 2.498 g/ml bei 25 °C