Learn More
Ammoniummolybdat-Tetrahydrat, für ACS-Analyse81, zu83% MoO3, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11432782 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11432782 500 g -
11422782 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11432782 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215249790
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 12054-85-2
Summenformel (NH4)6 Mo7O24·4H2O
Synonym Molybdic acid ammonium salt tetrahydrate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium molybdate tetrahydrate
Namenshinweis Für die ACS-Analyse
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 81 bis 83 % MoO3
Formelmasse 1235.86
Güte ACS
Dichte 2.87g/mL