Learn More
Ammonium-Molybdat-Tetrahydrat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10715901 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10715901 100 g 100 Gramm
10519570 250 g 250 Gramm
10468780 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10715901 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. A/5720/48
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ammonium-Molybdat-Tetrahydrat, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12054-85-2
Summenformel H6MoNO2
Molekulargewicht (g/mol) 148.00
MDL-Nummer 167059
InChI-Schlüssel XCOMAVCHADVANQ-UHFFFAOYSA-O
IUPAC-Name Ammoniumhydrat-Molybdänoxidandiid
SMILES [NH4+].O.[O--].[Mo]
Spezifikation
Schmelzpunkt 190°C
Farbe Weiß
pH 5.0 to 5.5
Physikalische Form Fest
Menge 100 g
Formelmasse 1235.86g/mol
Verpackung Pulvergefäß aus Kunststoff
Produktidentifikator
  • Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate