Learn More
Ammonium-Molybdat-Tetrahydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Beschreibung
H24MO7N6O24.4H2O, CAS-Nummer-12054-85-2, 500 g, weiß, 1235.86 g/mol, 190 °C, 167059, Kunststoffpulverbehälter, 5,0 bis 5,5, massiv
Spezifikation
Schmelzpunkt | 190°C |
Farbe | Weiß |
pH | 5.0 to 5.5 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 1 kg |
Formelmasse | 1235.86g/mol |
Verpackung | Pulvergefäß aus Kunststoff |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.