Learn More
Ammoniummolybdattetrahydrat, ACS-Reagenz, Solstice
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ammoniummolybdat-Tetrahydrat |
| Physikalische Form | Crystalline Powder |
| Menge | 6 x 500 g |
| Strukturformel | (NH4)6Mo7O24 · H2O |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Formelmasse | 1235,86 g/mol |
| Reinheit (%) | 81.0 to 83.0% |
| Güte | ACS-Reagenz |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 81 bis 83 % (MoO3 -Basis) |
| Dichte | 2,498 g/ml bei 25 °C |