Learn More
Ammoniummolybdat-(para)-Tetrahydrat, ACS, 81-83 % als MoO3, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11321878
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
500 g
2 kg
Packungsgröße:
2 Kilogramm
50 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11321878
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011831.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ammoniummolybdat (para) Tetrahydrat, H24Mo7N6O24.4H2O, CAS-Nummer-12054-85-2, Ammoniumparamolybdat, 2 kg, Pulver, 81 bis 83 %, 2,498, 234-722-4, 1235,86 (1163,79 wasserfrei), ACS, H302-H315-H319-H335, P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
Ammonium molybdate (para) tetrahydrate, is used in photography,analytical lab reagent for phosphate,lead,arsenate determination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12054-85-2
Summenformel H24Mo7N6O24·4H2O
MDL-Nummer MFCD00167059
Synonym Ammonium paramolybdate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium molybdate (para) tetrahydrate
Namenshinweis (para) tetrahydrate
Schmelzpunkt ∽190°C (decomposition)
Prozentgehaltsbereich 81-83%
Dichte 2.498
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (1:2 ratio). Insoluble in alcohol
Formelmasse 1235.86 (1163.79 Anhydrous)
Güte ACS
Geruch Geruchsneutral
Menge 500 g
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium molybdate (para) tetrahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ammonium molybdate (para) tetrahydrate